4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Toimittaja: Molekula
MOLE18893113-1GEA 0 EUR
MOLE18893113-1G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Kaava: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
MDL numero: MFCD01407645
CAS-numero: 22080-96-2