2-Acetamidoethanol ≥90.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAA1935-25GEA
44
EUR
TCIAA1935-25G
TCIAA1935-500G
2-Acetamidoethanol ≥90.0% (by GC)
2-Acetamidoethanol
Kaava:
C₄H₉NO₂ MW: 103,12 g/mol Kiehumispiste: 167°C Leimahduspiste: 177°C |
MDL numero:
MFCD00002836 CAS-numero: 142-26-7 EINECS: 205-530-8 |
Testitulosten erittely
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |