3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H53475.14EA 634 EUR
H53475.14 H53475.06
3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
3-Allylsalicylaldehyde
Kaava: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Tiheys: 1,099
Leimahduspiste: 107 °C (225 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037364
CAS-numero: 24019-66-7