(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13023.22EA 306 EUR
A13023.22 A13023.14
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₃H₂₄BrO₂P
MW: 443,33 g/mol
Sulamispiste: ∼ 130 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00031605
CAS-numero: 30018-16-7
EINECS: 250-002-2