(3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%

Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus

L00513.06EA 118 EUR
L00513.06
(3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(3,3-Dimethylallyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₃H₂₄BrP
MW: 411,33 g/mol
Sulamispiste: 235…239 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00051864
CAS-numero: 1530-34-3
EINECS: 216-224-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR