(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
H55754.03EA 95.2 EUR
H55754.03 H55754.14 H55754.06
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Kaava: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491,41
Sulamispiste: 153…154 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00191781
CAS-numero: 54314-85-1