Dimetyylisulfoksidi-D6 99.9 atom % D, AcroSeal™ for NMR spectroscopy
Toimittaja: Thermo Scientific
426941000.EA 348 EUR
426941000.
Dimetyylisulfoksidi-D6 99.9 atom % D, AcroSeal™ for NMR spectroscopy
Dimetyylisulfoksidi-D6
Kaava: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Kiehumispiste: 190 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 20,2 °C
Tiheys: 1,19 g/cm³
Leimahduspiste: 88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002090
CAS-numero: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤80 ppm
Sodium chloride (NaCl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm