Magnesium ≥99.95% (metals basis), sauvoja 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Toimittaja: Thermo Scientific
47073.KFEA 167 EUR
47073.KF 47073.KM 47073.KJ
Magnesium ≥99.95% (metals basis), sauvoja 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnesium
Kaava: Mg
MW: 24,3 g/mol
Kiehumispiste: 1107 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 651 °C
Tiheys: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085308
CAS-numero: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,05675