Butyylinitriitti 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H56501.36EA 1360 EUR
H56501.36 H56501.22
Butyylinitriitti 95%
Butyylinitriitti
Kaava: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Kiehumispiste: 78 °C
Tiheys: 0,882
Leimahduspiste: –13 °C (9 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00002058
CAS-numero: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Merck Index: 12,01617