Lämpöhaude, mantteli, WHG2-, WHG2H-, WHG2R- ja WHG4R-sarja
Toimittaja: Winkler
Pilz
453-1005EA 344 EUR
453-1005 453-1049 453-1004 453-1048 453-1003 453-1047 453-1046 453-1002 453-1001 453-1045 453-1089 453-1000 453-1088 453-1044 453-1043 453-1087 453-1086 453-1042 453-1041 453-1085 453-1084 453-1040 453-1083 453-1082 453-1081 453-1039 453-1038 453-1037 453-1036 453-1035 453-1034 453-1033 453-1032 453-1031 453-1074 453-1030 453-1073 453-1071 453-1029 453-1028 453-1027 453-1026 453-1025 453-1068 453-1024 453-1023 453-1067 453-1022 453-1021 453-1065 453-1020 453-1064 453-1019 453-1018 453-1017 453-1016 453-1015 453-1014 453-1013 453-1012 453-1056 453-1011 453-1055 453-1054 453-1010 453-1053 453-1052 453-1051 453-1050 453-1092 453-1091 453-1090 453-1009 453-1008 453-1007 453-1006
Lämpöhaude, mantteli, WHG2-, WHG2H-, WHG2R- ja WHG4R-sarja
Lämmittimet Lämmityshauteet
  • Enimmäislämpötila 450 °C (WHG2H-malleissa enimmäisarvo on 900 °C)
  • 25 ja 50 ml:n kolvien koteloissa on yksi lämmitysvyöhyke, suuremmissa yksiköissä on kaksi, kolme tai neljä lämmitysvyöhykettä (vaihtelee mallin mukaan)
  • Irrotettava pistoliitäntä (johdon pituus 0,5 m WHG2- ja WHG2R-mallit tai 0,2 m WHG2H- ja WHG4R-mallit)
  • RCD-suojapistoke ja 1 m:n johto
Varoitus: SS-suojapistokkeet ovat iskunkestäviä pistokkeita, joissa on moninapakytkentä (niitä voidaan käyttää, jos käyttäjän jakeluverkko on jo suojattu jäännösvirtalaitteella). RCD-suojapistokkeet on varustettu jäännösvirtalaitteella (RCD), joka on kytketty lämmityskoteloon moninapapistokkeen avulla (näitä on käytettävä, jos käyttäjän jakeluverkkoa ei ole suojattu jäännösvirtalaitteella).