Jar with screw cap
Toimittaja: Semadeni
SEMA5576EA 13.4 EUR
SEMA5576
Jar with screw cap
Näyteastiat, muovia Yleiskäyttöinenastiat
HDPE, white.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Cylindrical jar with screw cap and additional LDPE push-in lid.