Hait: Maadoituskaapelit
Maadoituskaapelit mm. liuottimien ja syttyvien kemikaalien säilytysastioiden maadoittamiseen - estämään staattinen sähköpurkaus ja mahdollinen tulipalo.
Maadoituskaapelit mm. liuottimien ja syttyvien kemikaalien säilytysastioiden maadoittamiseen - estämään staattinen sähköpurkaus ja mahdollinen tulipalo.
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (115-3037)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3045)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: S.C.A.T.
Kuvaus: In order to prevent static discharge with fluids in plastic containers, the contents of the waste receptacles can be secured with ground connection. T...
Tuoteluettelon nro: (115-3056)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3047)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Tuoteluettelon nro: (115-3044)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Metro International
Kuvaus: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Tuoteluettelon nro: (115-3046)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (115-3069)
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom