Formalin acetic acid, Q Path® Histologinen fiksatiivi
Toimittaja: VWR Q-Path Chemicals
Vaara
Q path®
11699025.EA 28.4 EUR
11699025.
Formalin acetic acid, Q Path® Histologinen fiksatiivi
Formalin acetic acid
Formalin acetic acid ready to use fixative for tissue samples
Kaava: CH₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003274
CAS-numero: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colourless liquid
Density (20/4) 1.012 - 1.022
pH (20°C) 2.1 - 2.5