VWR®, Merkintätarrat, pyöreät
Toimittaja: Avantor
VWR®
817-5018EA 201 EUR
817-5018 817-5009 817-5021 817-5022 817-5002 817-5004
VWR®, Merkintätarrat, pyöreät
Etiketit, tarrat
Nämä etikettipistetelat on valmistettu kemiallisesti inertistä polyesteristä ainutlaatuisella liimalla, joka on muotoiltu pitämään kiinni laboratoriolasissa ja muovisissa astioissa.
  • Kestää lämpötiloja –196 - +121 ° C
  • Ei tarvitse laminoida
  • Käytä putkissa, telineissä ja laatikoissa
VWR-etiketit ovat ihanteellisia kaikille kylmävarastoille ja niitä voidaan käyttää myös useimmissa inkubaattoreissa.