Hait: Hengityssuojaimet
Kertakäyttöiset ja uudelleen käytettävät hengityksensuojaimet (kestokäyttöiset hengityksensuojaimet) ovat osa työturvallisuutta. Useimmat hengityksensuojaimet ovat kevyitä, hyvin istuvia ja antavat hyvän suojan kiinteitä hiukkasia, aerosoleja sekä kaasuja vastaan erilaisin kasvo-osiin kiinnitettävien suodattimien (suodatinpatruunoiden) avulla. Vaativiin olosuhteisiin moottoroidut hengityssuojaimet ovat hyvä valinta. Moottori puhaltaa suodattimilla puhdistettua ilmaa erilaisiin saatavilla oleviin kasvo-osiin (puolinaamarit, kokonaamarit, huput). Paineilmahengityslaitteilla saadaan puhdasta ilmaa paineistetusta puhdasilmaverkostosta.
185 results were found