Hait: Hygieniamaskit
Hygieniamaskit (suunsuojat) on yleensä valmistettu polypropyleenistä, kerroksia yhdestä kolmeen. Erilaisilla kiinnitysmekanismeilla, korvalenkilliset hygieniamaskit ja nauhoilla kiinnettävät hygieniamaskit.
Hygieniamaskit (suunsuojat) on yleensä valmistettu polypropyleenistä, kerroksia yhdestä kolmeen. Erilaisilla kiinnitysmekanismeilla, korvalenkilliset hygieniamaskit ja nauhoilla kiinnettävät hygieniamaskit.
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (76470-110)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (114-9101)
Toimittaja: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Kuvaus: Hygiene masks made from 3-ply construction of PP and Meltblown PP.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (113-0713)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nenäsillallinen hygieniamaski on valmistettu kaksinkertaisesta PP-kuitukankaasta.
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (HOIT115688)
Toimittaja: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Kuvaus: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 Items
Toimittaja: DESCO
Kuvaus: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Tuoteluettelon nro: (113-9934)
Toimittaja: RENTEX COM D.O.O.
Kuvaus: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 Items
Toimittaja: DELTALYO & VALMY
Kuvaus: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Tuoteluettelon nro: (113-9935)
Toimittaja: ALSICO HIGHTECH NV
Kuvaus: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom