1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD3909-5GEA
17.6
EUR
TCIAD3909-5G
TCIAD3909-25G
1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Kaava:
C₇H₁₃NO MW: 127,1800 g/mol Kiehumispiste: 62°C |
MDL numero:
MFCD00100893 CAS-numero: 4629-80-5 EINECS: 225-046-0 |
Testitulosten erittely
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |