4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBSB01820DAEA 0 EUR
MAYBSB01820DA MAYBSB01820EA
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
4'-(2-Fluorophenyl)propiophenone
Kaava: C₁₅H₁₃FO
MDL numero: MFCD00236612
CAS-numero: 37989-92-7