(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%

Toimittaja: Thermo Scientific

44358.14EA 1190 EUR
44358.14 44358.06 44358.03
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonamide
Kaava: C₁₀H₁₇NO₃S
MW: 231,32
Sulamispiste: 134 °C, (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00151500
CAS-numero: 72597-34-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR