(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
44361.03EA
108
EUR
44361.03
44361.06
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide
Kaava:
C₁₀H₁₇NO₃S MW: 231,32 g/mol Sulamispiste: 133…135 °C (haj. lämpötila) Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00075611 CAS-numero: 60933-63-3 |