1-Pyrenebutyric acid 97+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO418510010EA 63.4 EUR
ACRO418510010 ACRO418510050
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Kaava: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35
Sulamispiste: 185…190 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004141
CAS-numero: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %