1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A17760.06EA 363 EUR
A17760.06 A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Kaava: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Sulamispiste: 184…186 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004141
CAS-numero: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7