1-Pyrenebutyric acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41269.0001EA 92.4 EUR
8.41269.0001
1-Pyrenebutyric acid syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
1-Pyrenebutyric acid
Kaava: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004141
CAS-numero: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 185 - 189 °C
Molar Mass 288.34 g/mol