1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO235641000EA 362 EUR
ACRO235641000 ACRO235640250
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Kaava: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Sulamispiste: 74…76 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010214
CAS-numero: 4746-97-8
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %