1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
A10408.06EA 86.1 EUR
A10408.06 A10408.14 A10408.22
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Kaava: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Sulamispiste: 72…75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010214
CAS-numero: 4746-97-8
EINECS: 000-000-0