1-Vinylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAV0045-500MLEA 146 EUR
TCIAV0045-500ML TCIAV0045-25ML TCIAV0045-100ML
1-Vinylimidazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Vinylimidazole
Kaava: C₅H₆N₂
MW: 94,12
Kiehumispiste: 80°C
Leimahduspiste: 84°C
MDL numero: MFCD00005297
CAS-numero: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
UN: 3267
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/85/28997285.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %