6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H34453.03EA 186 EUR
H34453.03 H34453.06
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥98%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Sulamispiste: 78…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06496200
CAS-numero: 6188-23-4