7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35721.03EA 660 EUR
H35721.03 H35721.MD
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₇H₅BrN₂
Sulamispiste: 118…120 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07778353
CAS-numero: 808744-34-5