2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H35114.MDEA 0 EUR
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₈H₈N₂
MW: 132,17 g/mol
Kiehumispiste: 148 °C (20 mmHg)
Sulamispiste: 39…42 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02251330
CAS-numero: 934-37-2