1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B20784.09EA 112 EUR
B20784.09 B20784.30
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan ≥99%
1,4,9,12-Tetraoxadispiro[4.2.4.2]tetradecan
Kaava: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,23 g/mol
Kiehumispiste: 75…85 °C (0,5 mmHg)
Sulamispiste: 79…80 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010851
CAS-numero: 183-97-1