2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO368860025EA 89.7 EUR
ACRO368860025 ACRO368860100
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Kaava: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Sulamispiste: 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013162
CAS-numero: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %