2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H25999.03EA 92.8 EUR
H25999.03 H25999.09
2-Aminoimidazole hemisulphate 98%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Kaava: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Sulamispiste: ∼ 270 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00013162
CAS-numero: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9