2-Aminoimidazole hemisulphate
Toimittaja: Molekula
MOLE29958183-25GEA 0 EUR
MOLE29958183-25G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Kaava: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
MDL numero: MFCD00013162
CAS-numero: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9