2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0168.08EA 1510 EUR
PROOMM0168.08
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Kaava: C₈H₁₁ClN₂O
MDL numero: MFCD01934396
CAS-numero: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0