1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19654.06EA 669 EUR
L19654.06 L19654.03
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98%
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₉H₁₅BN₂O₂
MW: 194,039 g/mol
Sulamispiste: 145…149 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03453063
CAS-numero: 269410-08-4