2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
A51203-25GEA 761 EUR
A51203-25G A51203-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5,6-dimethylbenzimidazole
Kaava: C₉H₁₁N₃
MDL numero: MFCD00005597
CAS-numero: 29096-75-1
EINECS: 249-430-2