(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
B24073.06EA 147 EUR
B24073.06 B24073.03 B24073.14
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride 96%
(3-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₆Cl₂O₂S
Sulamispiste: 69…75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683111
CAS-numero: 24974-73-0
ADR: 8,II