4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)benzamide ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H57724.MDEA 203 EUR
H57724.MD H57724.03
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)benzamide ≥97%
4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)benzamide
Kaava: C₁₄H₁₁F₂NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 512181-73-6