4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22115.14EA 427 EUR
ABCRAB131582.0005 B22115.14 B22115.22 ABCRAB131582.0100 B22115.06
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl ≥98%
4-Hydroxy-4'-iodobiphenyl
Kaava: C₁₂H₉IO
MW: 296,11 g/mol
Sulamispiste: 196…202 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02258843
CAS-numero: 29558-78-9