Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO271811000EA 59.4 EUR
ACRO271811000 ACRO271815000 ACRO271810500
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Kaava: C₁₀H₁₂O₆
MW: 228,2 g/mol
Sulamispiste: 154…157 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001607
CAS-numero: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥153 °C
HPLC ≥99.0 %