Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24008.22EA 105 EUR
B24008.22 B24008.36 B24008.14
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate ≥99%
Dimethyl-1,4-cyclohexanedione-2,5-dicarboxylate
Kaava: C₁₀H₁₂O₆
MW: 228,2 g/mol
Sulamispiste: 152…156 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001607
CAS-numero: 6289-46-9
EINECS: 228-528-9