1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
L17612.03EA 84.7 EUR
L17612.03 L17612.06
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester ≥98%
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Kaava: C₁₅H₁₇BO₂
MW: 240,11 g/mol
Sulamispiste: 67…69 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318167
CAS-numero: 22871-77-8