4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H56542.03EA 2370 EUR
H56542.03 H56542.MD
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid 95%
4-Carboxy-1-naphthaleneboronic acid
Kaava: C₁₁H₉BO₄
MW: 216,00 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06203538
CAS-numero: 332398-57-9