6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L19060.06EA 200 EUR
L19060.06 L19060.03
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 95%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Kaava: C₁₁H₁₁BO₃
MW: 202,02 g/mol
Sulamispiste: ∼ 245 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093087
CAS-numero: 156641-98-4