6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid ≥96%
Varoitus
H53074.03EA 553 EUR
H53074.03
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid ≥96%
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid
Kaava: C₁₀H₉BO₃
MW: 187,99 g/mol
Sulamispiste: 218…224 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00092986
CAS-numero: 173194-95-1