Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO240790050EA
135
EUR
ACRO240790050
ACRO240790250
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 99+%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Kaava:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol Sulamispiste: 67…70 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00063917 CAS-numero: 3399-22-2 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 70 °C |
GC | ≥99.0 % |