Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAD3723-1GEA
26.4
EUR
TCIAD3723-1G
TCIAD3723-5G
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate ≥96.0% (by GC)
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Kaava:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol Kiehumispiste: 140°C |
MDL numero:
MFCD00063917 CAS-numero: 3399-22-2 |
![]() |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |