2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L12046.04EA 150 EUR
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate ≥97%
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
Kaava: C₇H₁₂N₂OS
MW: 172,25
Kiehumispiste: 162…163 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,110
Leimahduspiste: >110 °C (230 °F)
MDL numero: MFCD00041221
CAS-numero: 63224-35-1
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III