1-Acetyl-3-thiosemicarbazide ≥97%
A16915.22EA 340 EUR
A16915.22
1-Acetyl-3-thiosemicarbazide ≥97%
1-Acetyl-3-thiosemicarbazide
Kaava: C₃H₇N₃OS
MW: 133,1722 g/mol
Sulamispiste: 165…168 °C
MDL numero: MFCD00004932
CAS-numero: 2302-88-7
EINECS: 218-956-4