4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
TCIAD2096-5GEA
143
EUR
TCIAD2096-5G
TCIAD2096-1G
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4,4-Dimethyl-3-thiosemicarbazide
Kaava:
C₃H₉N₃S MW: 119,1887 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00041308 CAS-numero: 6926-58-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |